Learn More
BRAND™ Dessiccateur avec couvercle à poignée
Le dessiccateur avec couvercle de bouton comprend une bague d’appui émaillée pour une meilleure stabilité.
216.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Type de produit | Dessiccateur |
Comprend | Couvercle à poignée |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10728051
|
BRAND™
65031 |
150 mm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10470673
|
BRAND™
65038 |
200 mm |
273.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Verre borosilicaté 3.3
- DIN 12491
- Brides plates rodées avec précision
- Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures
- Couvercle interchangeable
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Dessiccateur | |
Couvercle à poignée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Dessiccateur avec couvercle à poignée