Learn More
Fisherbrand™ Dessiccateur avec poignée en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diamètre (métrique) interne:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diamètre (métrique) externe:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 13 130, DIN 12 491 |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 Simax |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Comprend | Bouton en verre |
| Hauteur (métrique) | 261 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 143 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 215 mm |