Learn More
Honeywell KCL™ Gants Dermatril™ P 743
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Gants de protection jetables conformes à la norme EN 374
- La résistance chimique et mécanique est améliorée par rapport aux gants Dermatril™ 740
- Peuvent être utilisés plus longtemps et offrent une protection contre une plus large gamme de substances dangereuses.
- Approuvés pour la transformation des denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004
- Qualité alimentaire grâce à l’approbation RAL
- Surface de gants sans silicone
- Conformes aux exigences de la norme EN 455
- Dispositif médical conformément à la directive 93/42/EWG
- Exempts de latex naturel
- Résistants à une multitude de médicaments cytostatiques résistants aux virus selon la norme ASTM 1671:2007
- Forte sensibilité
- Excellent confort
- Résistance aux déchirures accrue
- Préhension améliorée
- Bonne résistance chimique
- Ajustement serré
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM 1671:2007 |
| Certifications / conformité (Europe) | Approuvés pour la transformation des denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004. PSA CE de catégorie 3 |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Quantité | 50/boîte |
| Résistant à | Variété d’agents cytotoxiques, résistants aux virus selon la norme ASTM F1671:2007 |
| Afficher plus |