Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-721
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Description
- En polychloroprène
- Pour environnements contrôlés non stériles
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Résistance aux produits chimiques grâce au revêtement en néoprène
- La manchette à bord roulé empêche le gant de glisser
- Bouts de doigts texturés
- Non poudrés
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Néoprène |
| Matériau de la manchette | Néoprène |
| Applications | Laboratory |
| Couleur | Green |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Neoprene Blend |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (métrique) | 0,175 mm |
| Couleur de manchette de gant | Vert |
| Afficher plus |