Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
10 mL
20 ml
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
20 mm
Nbre par carton:
48
50
100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
- Verre borosilicaté de type 1
- Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
- Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
- Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
Spécification
Spécification
| Description | Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium |
| Diamètre (impériale) externe | 0,781 in |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 19,84 mm |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,5 po |
| Nbre par carton | 50 |
| Volume (impérial) | 0,17 oz |
| Afficher plus |