Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Code produit. 15662344
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
10 mL
20 ml
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
20 mm
Nbre par carton:
48
50
100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15662344
Marque: Thermo Scientific™ ST3020A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons stériles vides Thermo Scientific™ sont disponibles dans des volumes compris entre 1 et 100 ml.
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
  • Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
  • Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium
Diamètre (impériale) externe 1,313 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 33,35 mm
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 30 mL
Hauteur (impériale) 2,5 in
Nbre par carton 50
Volume (impérial) 1,014 oz.
Volume (métrique) total 30 mL
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Capsule à sertir (assemblée) avec bouchon
Hauteur (métrique) 63,5 mm
Quantité 50 boîtes
Certifications/Conformité Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus
Type Flacon
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Protocole aseptique