Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Code produit. 15280519
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
10 mL
20 ml
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
20 mm
Nbre par carton:
48
50
100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15280519
Marque: Thermo Scientific™ ST1020A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons stériles vides Thermo Scientific™ sont disponibles dans des volumes compris entre 1 et 100 ml.
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
  • Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
  • Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en verre ambré pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium
Diamètre (impériale) externe 0,813 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 20,65 mm
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 10 mL
Hauteur (impériale) 2 in
Nbre par carton 50
Volume (impérial) 0,34 oz.
Volume (métrique) total 10 mL
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Capsule à sertir (assemblée) avec bouchon
Hauteur (métrique) 50,8 mm
Quantité 50 boîtes
Certifications/Conformité Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus
Type Flacon
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Protocole aseptique