Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Code produit. 15153518
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
10 mL
20 ml
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Couleur:
Ambré
transparent
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
20 mm
Nbre par carton:
48
50
100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15153518
Marque: Thermo Scientific™ ST5020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons stériles vides Thermo Scientific™ sont disponibles dans des volumes compris entre 1 et 100 ml.
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
  • Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
  • Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium
Diamètre (impériale) externe 1,5 po
Couleur transparent
Diamètre (métrique) externe 38,1 mm
Matériau verre
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 50 ml
Hauteur (impériale) 2,688 po
Nbre par carton 50
Volume (impérial) 1,7 oz
Volume (métrique) total 50 mL
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Capsule à sertir (assemblée) avec bouchon
Hauteur (métrique) 68,28 mm
Quantité 50 boîtes
Certifications/Conformité Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus
Type Flacon
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Protocole aseptique