Learn More
Deoxyribonuclease I like 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 462.00€
Spécification
Antigène | Deoxyribonuclease I like 1 |
---|---|
Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18634452
|
Novus Biologicals
NBP2-92613-0.02ml |
0.02 mL |
198.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18630952
|
Novus Biologicals
NBP2-92613-0.1ml |
0.1 mL |
462.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Deoxyribonuclease I like 1 Polyclonal antibody specifically detects Deoxyribonuclease I like 1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
Deoxyribonuclease I like 1 | |
Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat | |
deoxyribonuclease I-like 1muscle-specific, DNase I-like 1, DNase X, DNASEX, DNL1LEC 3.1.21.-, EC 3.1.21, EC 3.1.21.1, Muscle-specific DNase I-like | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-302 of human DNASE1L1 (NP_006721.1). MHYPTALLFLILANGAQAFRICAFNAQRLTLAKVAREQVMDTLVRILARCDIMVLQEVVDSSGSAIPLLLRELNRFDGSGPYSTLSSPQLGRSTYMETYVYFYRSHKTQVLSSYVYNDEDDVFAREPFVAQFSLPSNVLPSLVLVPLHTTPKAVEKELNALYDVFLEVSQHWQSKDVILLGDFNADCASLTKKRLDKLELRTEPGFHWVIADGEDTTVRASTHCTYDRVVLHGERCRSLLHTAAAFDFPTSFQLTEEEALNISDHYPVEVELKLSQAHSVQPLSLTVLLLLSLLSPQLCPAA | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
1774 | |
IgG | |
Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Deoxyribonuclease I like 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™