Learn More
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade
Click to view available options
Quantité:
2 500 U
Conditionnement:
2500 unités
Description
#REF!
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P00639 |
| À utiliser avec (application) | Enzyme Activity |
| Identification génétique (Entrez) | 282217 |
| Poids moléculaire | 31.3kDa |
| Nom | Deoxyribonuclease I (Bovine), Molecular Biology Grade |
| Méthode de préparation | Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas |
| Quantité | 2 500 U |
| Conditions de stockage | Store at 4°C on dry atmosphere. Each vial contains approximately 2 mg glycine and 2 umoles calcium per 10,000 units of DNase I. Reconstituted the entire vial in 5 ml provides the equivalent of a 1 mg/ml solution. |
| État réglementaire | RUO |
| Nom usuel | DNASE1 |
| Afficher plus |