Learn More
Étalons de densité (100°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Densité:
0,768 g/ml (100°C)
0,8103 g/ml (100°C)
0,8541 g/ml (100°C)
Conditionnement:
60mL
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Densité | 0,8541 g/ml (100°C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantité | 60 mL |
Valeurs nominales citées