Learn More
Alla France™ Densimètre thermique avec thermomètre
Le densimètre Alla France™ avec thermomètre est conçu pour mesurer la densité relative d’un liquide.
Marque: Alla France™ 3011TP100/20-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Température d’étalonnage de 20°C
- 1,000 à 1,100 : densimètre thermique à usage général 100 g/ml
- Pour une utilisation en distillerie et dans l’industrie vinicole
Spécification
Densimètre | |
0,001 | |
Thermomètre |
plusmn; 0,001 | |
320 mm | |
Plage : 1,0 à 1,1 g/ml |