Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons. Nos solutions de racks et tubes pour les congélateurs sont conçues pour accueillir des tubes allant de 200 μl à 5,0 μl.
Marque: Thermo Scientific™ 1950839
Description
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Les racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique Thermo Scientific™ sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μl à 5,0 μl, offrant une capacité de stockage des échantillons maximisée pour les congélateurs-coffres ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques grande capacité.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Rack, tube (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) | |
Argent | |
Rectangle | |
Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateurs-coffres Thermo Scientific -86°C et -40°C : 12.7 pieds cubes (accueille 33 racks), 17 pieds cubes (accueille 810 racks), |
|
5,3 in | |
27.2 in | |
9,3 cm |
Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température) | |
12 plaques/rack | |
Tubes Thermo Scientific Matrix 0.75 ml, tubes de 0.75 ml avec DuraSeal, tubes à bouchon vissé de 500 µl, tubes de 1.4 ml, tubes de 1.4 ml avec DuraSeal, tubes de 1.4 ml avec HRC, tubes Cryobank de 1.0 ml, Cryobank de 2.0 ml dans un rack universel, Cryobank de 1.8 ml dans un rack universel | |
13,5 cm | |
69 cm | |
3,6 in |