Learn More
Thermo Scientific™ Options de stockage dense
Doublez votre capacité de stockage et divisez par deux vos coûts de stockage. Les options de stockage dense incluent des cryoboîtes standard qui fonctionnent avec des racks de congélateur de laboratoire existant.
Marque: Thermo Scientific™ 369640
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.81000kg
Description
Doublez votre capacité de stockage et divisez vos coûts de stockage de 50 %. Les options de stockage dense Thermo Scientific™ utilisent des cryoboîtes standards avec des séparateurs à tubes 13 x 13 et stockent 169 tubes de 1 ml dans une seule cryoboîte. Ces boîtes de taille standard sont compatibles avec des racks pour congélateur de laboratoire taille standard.
- Choisissez une boîte en carton ou en polycarbonate de taille standard.
- Insérez le séparateur de boîte 13 x 13
- Chargez la boîte avec 169 tubes de stockage Cryobank de 1 ml
- Faites glisser la boîte dans vos racks cryogéniques de taille standard
- Convient pour le stockage en congélateur mécanique ou à l’azote liquide en phase vapeur
Spécification
Cardboard Cryo box with 13 x 13 divider | |
Plastic | |
Cryobank | |
24 | |
Cryobank and Bank-It Systems |
Cardboard Cryobox | |
1 mL (Tube) | |
White | |
24 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.