Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de protéomes de virus de la dengue de type 3
Microarray de protéomes de virus de la dengue de type 3 avec 3390 peptides spécifiques aux virus imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.006.001
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : Polyprotéine génomique (souche Philippines/H87/1956, UniProt ID P27915) traduite en peptides qui se chevauchent
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 3390 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |