Learn More
Corning™ Denatured Collagen Dissolvable Microcarriers
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7113358 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Code produit. 15819037
Marque: Corning™ 4981
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Corning Dissolvable Microcarriers are designed to simplify your cell harvest, separation, and concentration processes. The microcarriers are sterile, and denatured collagen coated to enchance cell attachment, maximizing yield and viability. These microcarriers can be quickly dissolved, allowing easy collection of grown cells without the need for microcarrier separation.
  • Denatured Collagen coated for enhanced cell attachment
  • Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
  • Optimized for MSC applications
  • Bead size: Fully hydrated average size 200 to 300µm
  • 5000cm2/gram dry weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 5000 cm2/gram dry weight
À utiliser avec (application) Cell therapy, Vaccine production, Cell Scale-up, Cell Banking
Type de produit Denatured Collagen Dissolvable Microcarrier
Matériau Polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions; Denatured Collagen coated
Taille des particules (métrique) 200 to 300 μm fully hydrated
Quantité 10 g