Learn More
Systec™ Cartouche de déminéralisation
La cartouche de déminéralisation Systec™ est fabriquée en acier inox et conçue pour une utilisation avec une source d’eau d’alimentation.
Marque:  Systec™ 2200
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10322145
  • 1108.03€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • En acier inox
  • Capacité 2000 L à 10°dH
Spécification
Spécification
Capacité de déminéralisation : 2000 L à 10°dH
Déminéralisation
Source d’eau d’alimentation
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires