Learn More
Honeywell™ Combinaison de protection Deltasafe
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Large
XL
2XL
3XL
Description
- Confortables avec une respirabilité égale à celle d’un T-shirt
- Certifiées ignifuges et antistatiques (EN 533 et EN 1149-1)
- Certifiées M1 et protégées des particules radioactives (NF P92-507 et EN 1073-2)
- Niveau de protection : Exigences générales, types 5 et 6 (EN 340, EN 13982-1 et EN 13034), EPI catégorie CE : 3
- Secteurs recommandés : Chimie, pétrole et gaz, nucléaire
- Risques : Contamination par les particules en suspension dans l’air, éclaboussures de produits chimiques
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Dimensions | 2XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Hood Type | Élastique |
Stérilité | Non stérile |
Type de protection | Type de protection : 5, 6 |