Learn More
Cole-Parmer™ Robinet à manchon manuel Delrin™
Marque: Cole-Parmer™ 98002-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vanne à pincement• Réglage du débit par variation de l'ouverture du tube
• Molette graduée 10,5 tours, pour une reproductibilité du débit
• Sans contact entre le fluide et la vanne
• Vanne acétal autoclavable (démonté)
• Vanne à pincement
• Tube φ ext. 11,2 à 12,7mm
Spécification
Robinet à manchon manuel | |
Pour tubulure de 7/16 po à 1/2 po de D.E. | |
1/boîte |
Delrin | |
Idéale pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires où l’élimination de la contamination est essentielle |