Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 36 x 16 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 16 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
14.45€ - 19.90€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Array | 6 x 6 |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) |
Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15340410
![]() |
Fisherbrand™
HS27502A |
Blanc |
19.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15360410
![]() |
Fisherbrand™
HS27502B |
Bleu |
15.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15380410
![]() |
Fisherbrand™
HS27502C |
Vert |
15.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15390410
![]() |
Fisherbrand™
HS27502D |
Magenta | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Oui, si vide | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
8/boîte | |
127 mm | |
127 mm | |
70 mm | |
16 mm |
6 x 6 | |
Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
36 | |
2 Tiers | |
Non stérile | |
1 | |
127 × 127 × 70 mm | |
5 in | |
5 in. | |
2.8 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 36 x 16 mm