Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 72 x 16 mm
Code produit. 15330390 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15330390
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 16 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 6 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Tubes (5 à 10 ml)
Matériau POM renforcé en fibre de verre
Positions 72
Forme Ouvertures en forme de goutte
Étagères 2 Tiers
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 5 à 10 ml
Nbre par carton 1
Quantité À l’unité
Dimensions (L x l x H) 127 x 250 x 70 mm
Longueur (métrique) 127 mm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 9.8 in.
Hauteur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 2.8 in.
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm