Learn More
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges
High quality, delicate surface cleaning sponges offer effective cleaning power on office furniture. Thanks to the softness of the sponge, it will not scratch. Very flexible, durable sponges that are easy to wash & rinse after use.
260.00€ - 293.00€
Spécification
Type de produit | Éponges |
---|---|
Dimensions (L x l) | 133 x 70 mm |
À utiliser avec (application) | Nettoyage des surfaces délicates |
À utiliser avec (équipement) | Mobilier de bureau |
Longueur (métrique) | 133 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17118590
|
Scotch-Brite™
7000037575 |
Bleu |
260.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17138760
|
Scotch-Brite™
7100145508 |
Beige, rouge |
264.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17128590
|
Scotch-Brite™
7000037577 |
Jaune |
293.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- High quality delicate surface cleaning sponges
- Softness of the sponge means it won't scratch surfaces
- Handy size for a good grip and excellent durability
- Easy to rinse/wash after use
Spécification
Éponges | |
Nettoyage des surfaces délicates | |
133 mm |
133 x 70 mm | |
Mobilier de bureau | |
70 mm |