Learn More
Scotch-Brite™ Tampons de nettoyage pour surfaces délicates 98
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
60 pièces
Description
- Tampon blanc pour le nettoyage des surfaces délicates
- Ultra doux, sans particules abrasives
- Facile à rincer / laver après utilisation
- Idéal pour le nettoyage de la porcelaine, des baignoires, des lavabos, des éviers, du carrelage mural, etc.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampon de nettoyage |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 224 x 158 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des surfaces délicates |
| Longueur (métrique) | 224 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Largeur (métrique) | 158 mm |