Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Code produit. 15312168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
B-Pure™
Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué
Systèmes d’eau Milli-Q Millipore
Type de résine:
Carbone Super-C
Charbon actif
En lits mélangés, charbon actif
Lit mixte, ultrapure, oxygène et élimination des matières organiques
Macroréticulaire, charbon actif
Retrait d’oxygène, lit mixte
Résine pour l'élimination de l'oxygène
Ultrapure, désoxygénation
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
À lits mélangés
Échange de cations forts
Échange d’anions forts poreux
Échangeur d’anions forts
Échangeuse d'ions à lit double
Échangeuse d’ions forte poreuse
Capacité:
1680 granulés
1760 granulés
18 g
2000 gal
275 grains/2000 gal.
275 granulés/9 g
30 g
3170 granulés
365 grains / 2 000 gal. / 12 g
455 grains / 227 litres
5000 gal
550 granulés
5 000 gal (comme CaCO3)
785 grains / 3 800 litres
875 granulés
À utiliser avec (application):
Cartouche à haute capacité ; échangeuse d’ions à lits séparés ; taille 1/1
Désoxygénation
Oxygène et déminéralisation
Prétraitement
Prétraitement Macropure
Résine ultrapure et de désoxygénation
Ultrapure
Ultrapure et élimination des matières organiques
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
Échange d’ions, Ultrapure
Élimination des anions
Élimination des cations
Élimination des matières organiques
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 15312168
Marque: Thermo Scientific™ D50214
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
  • Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 18 g
Type de résine Échange d’anions forts poreux
À utiliser avec (application) Désoxygénation
À utiliser avec (équipement) B-Pure™
Type Cartouche pour déioniseur