Learn More
OHAUS™ Balance à profil bas avec lavage à grande eau Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QX
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Marque: OHAUS™ 30471128
1825.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
- Durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC Type approvals (depending on region).
- Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
Spécification
20 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels | |
D52XW60WQX5-EU | |
-10°C à +40°C | |
772 x 500 x 122 mm |
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel | |
60,00 kg | |
5,000000 g | |
Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67 | |
Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne | |
20,740 kg |