Learn More
OHAUS™ Balance avec lavage à grande eau - D52 Defender™ 5000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
D52XW15WQDR6-EU
D52XW15WQDR6-M
D52XW15WQR6-EU
D52XW15WQR6-M
D52XW6WQDR6-EU
D52XW6WQDR6-M
Conditionnement:
1 unité
Description
- User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
- Durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC Type approvals (depending on region).
- Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 20 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel |
| Structure | Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
| Capacité | 6,00 kg, 15,00 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels |
| Précision affichage | 0,500000 g, 1,000000 g |
| Modèle | D52XW15WQDR6-EU |
| Type de protection | Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Modes de pesée | Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne |
| Afficher plus |