Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000 série R
La base OHAUS™ Defender™ 5000 série R est robuste pour les applications industrielles exigeantes. La base série R est dotée de cellules de charge à point unique protégées contre l’humidité, d’une construction en acier recouvert de poudre, de pieds en caoutchouc réglables antidérapants, de plateaux de pesée en acier inox amovibles et de bulles de mise à niveau.
Marque: OHAUS™ 30419622
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliLa base série R est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre en acier recouvert de poudre et d’une cellule de charge en aluminium pour résister à des environnements industriels difficiles/liliLes bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation./liliLes bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada/liliCes bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal./li/ulSpécification
Plateforme en acier inox grade 304, cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants, indicateur de niveau | |
5,000000 g, 10,000000 g | |
IP 67 | |
821 x 600 x 132 mm |
60,00 kg, 150,00 kg | |
D150RTDV | |
-10°C à +40°C | |
39,000 kg |