Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52P QX
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Marque:  OHAUS™ 30424317
Code produit. 15998445
  • 1335.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels
D52P60RQDX2
Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne
24,400 kg
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel
30,00 kg, 60,00 kg
2,000000 g, 5,000000 g
-10°C à +40°C
665 x 500 x 903 mm