Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52P QV
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Brand: OHAUS™ 30461554
This item is not returnable.
View return policy
Description
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ulSpecifications
20 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels | |
D52P300RQDV3-M | |
Gramme, kilogramme, tonnes métriques | |
38,500 kg |
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel | |
150,00 kg, 300,00 kg | |
50,000000 g, 100,000000 g | |
-10°C à +40°C | |
773 x 610 x 1203 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction