Learn More
OHAUS™ Washdown Defender™ 3000- balance de paillasse I-D33 (UE)
Balances compactes en acier inoxydable pour applications industrielles simples résistant au lavage par jet d’eau
Marque:  OHAUS™ 30684776
Code produit. 17535815
Description
Description
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme et d’un cadre en acier inox 304, d’un capteur de charge IP67.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox 304 protégé contre le lavage IP66 avec support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 heures avec batterie rechargeable
RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
30 kg
355 x 305 mm
D33XW30C1R6
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
491 x 305 x 569 mm
Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP66 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore
5 g
IP66
Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
12,4 kg