Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse économique avec lavage à grande eau Defender 3000
La série de balances de paillasse Defender 3000 est idéale pour les applications de pesée générale et de comptage simple lorsque vous travaillez dans un environnement humide ou lorsqu’il est essentiel de nettoyer la balance en profondeur. La série Defender 3000 propose une conception simple mais robuste en acier inox et un indicateur en acier inox NEMA 4X/IP65 avec touches tactiles, écran LCD rétroéclairé et batterie rechargeable intégrée
Marque: Ohaus™ 80252920
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La gamme de balances de paillasse OHAUS série Defender 3000 est idéale pour les applications de pesée générales et de comptage simples dans les zones de production, de conditionnement, d’entrepôt, d’inventaire, d’expédition et de réception. La balance série Defender 3000 est dotée d’une conception de base à cadre tubulaire simple et robuste et présente des indicateurs avec touches tactiles, un affichage LCD rétro-éclairé, une batterie rechargeable intégrée et des fonctions de montage flexibles.Spécification
RS232C bidirectionnel | |
Batterie au plomb-acide scellée interne, rechargeable, 100 heures de fonctionnement à charge complète | |
EN60950, EN61326, FCC, CE. | |
Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67 | |
Écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche et contraste élevé | |
Mécanique | |
IP67, acier inox, point unique/C3 | |
-10°C à +40°C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
668,00 x 420,00 x 920,000 mm | |
668,00 mm | |
420,00 mm | |
920,000 mm | |
668,00 mm | |
Adaptateur secteur 9 VCC, 0,5 A |
58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
5 kg/lb à 100 % | |
RS232 (inclus) | |
150 kg | |
20,000000 g | |
D32XW150BL | |
En 2 s | |
Balance de paillasse économique Defender™ Washdown | |
668,00 x 420,00 mm | |
26,30 in | |
16,50 in | |
36,20 in | |
26,30 in | |
23 kg | |
9 V |