Learn More
Ohaus™ Balance de stockage à plateforme Defender 3000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
D31XW300VX-EU
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Structure | Acier inox avec plate-forme en acier inox IP66 |
| Capacité | 300 kg |
| Type d’affichage | LCD |
| Précision affichage | 50 g |
| Modèle | D31XW300VX-EU |
| Type de protection | IP 67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Type | Balance de stockage à plateforme Defender™ |