Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse en acier inox Defendertrade; 3000
Idéale pour les applications de pesée générale et de comptage simple lorsque vous travaillez dans un environnement humide ou lorsqu’il est essentiel de nettoyer la balance en profondeur.
Marque: Ohaus™ 80252961
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliConception à cadre tubulaire simple mais robuste./liliIndicateurs avec touches tactiles./liliÉcran LCD rétroéclairé./liliInterface RS232 bidirectionnelle intégrée./liliBatterie interne rechargeable plomb-acide étanche./liliLa gamme économique de balances à indicateurs, de base et de paillasse en milieu sec ou humide est idéale pour les applications générales de pesée et de comptage simples dans les zones de production, d’emballage, d’entrepôt, d’inventaire, d’expédition et de réception./li/ulSpécification
58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier, cellule de charge en acier inox IP67 | |
Écran LCD avec rétroéclairage blanc | |
RS232, adaptateur secteur, batterie rechargeable | |
D32XW60VR-M | |
472,00 x 305,00 x 572,000 mm | |
355 mm | |
305 mm | |
472,00 mm |
RS232 (inclus) | |
60 kg | |
20,000000 g | |
Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier, cellule de charge en acier inox IP67 | |
472,00 x 305,00 mm | |
472,00 mm | |
305,00 mm | |
572,000 mm |