Learn More
OHAUS™ Balance en acier inox Defender™ 3000
Code produit. p-7162282 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
60 kg
150 kg
Modèle:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15106062
Marque: OHAUS™ 83997639
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La balance en acier inox OHAUS™ Defender™ 3000 est idéale pour les applications de pesée générale et de comptage simple lorsque vous travaillez dans un environnement humide. Elle présente une conception simple et robuste en acier inox, un affichage LCD rétroéclairé et une batterie rechargeable intégrée.
ulliL’indicateur en acier inox NEMA 4X/IP66 est conçu pour tolérer des éléments industriels lourds/liliLa batterie rechargeable 58 heures fonctionne en continu pour les opérations étalées sur plusieurs jours/liliConception solide avec une plateforme en acier inox 304, un cadre tubulaire en acier inox, une colonne, un support indicateur et une cellule de charge en acier inox IP67/liliL’affichage facile à lire et le mode de comptage de base permettent un fonctionnement simple pour les applications industrielles quotidiennes basiques/liliFournie avec l’homologation de type NTEP ou OIML / CE (selon la région)/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Type de connexion Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus)
Structure Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier, cellule de charge en acier inox IP67
Capacité 150 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 20,000000 g
Modèle D32XW150VL-EU
Type de protection IP 65, NEMA 4X, indicateur en acier inox IP65 avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, cellule de charge en acier inox IP67
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once
Dimensions (L x l x H) 668 x 420 x 920 mm
Poids (métrique) 19,500 kg