Learn More
OHAUS™ Balance en acier inox Defender™ 3000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
60 kg
150 kg
Modèle:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliL’indicateur en acier inox NEMA 4X/IP66 est conçu pour tolérer des éléments industriels lourds/liliLa batterie rechargeable 58 heures fonctionne en continu pour les opérations étalées sur plusieurs jours/liliConception solide avec une plateforme en acier inox 304, un cadre tubulaire en acier inox, une colonne, un support indicateur et une cellule de charge en acier inox IP67/liliL’affichage facile à lire et le mode de comptage de base permettent un fonctionnement simple pour les applications industrielles quotidiennes basiques/liliFournie avec l’homologation de type NTEP ou OIML / CE (selon la région)/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus) |
| Structure | Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier, cellule de charge en acier inox IP67 |
| Capacité | 60 kg |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 10,000000 g |
| Modèle | D32XW60VL-EU |
| Type de protection | IP 65, NEMA 4X, indicateur en acier inox IP65 avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, cellule de charge en acier inox IP67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Modes de pesée | Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once |
| Afficher plus |