Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse économique Defender série 3000
Code produit. p-8009888 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modèle:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10627635
Marque: Ohaus™ 72200167
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçue pour les applications de pesée générales et de comptage simples dans les zones de production, de conditionnement, d’entrepôt, d’inventaire, d’expédition et de réception. La série Ohaus™ Defender 3000 présente une conception de base à cadre tubulaire simple mais résistante et des fonctions de montage flexibles.
  • Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)
  • Adaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (incluse)
  • Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus)
  • Indicateur ABS avec couvercle arrière réversible, support de montage mural et colonne en acier peint, plateforme en acier inox qualité°304 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67, pieds réglables en acier inox avec bouchons en caoutchouc amovibles
  • 125 % de protection antisurcharge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation RS232C bidirectionnel
Type de batterie Batterie interne rechargeable plomb-acide étanche
Étalonnage 5 kg/lb à 100%
Certifications/Conformité NTEP
Type de connexion Cellule de charge
Structure Plateforme en acier inox 304, cellule de charge en aluminium IP67 ainsi qu’un cadre tubulaire peint, une colonne et un support indicateur
Capacité 30 kg
Type d’affichage LCD avec LED
Précision affichage 5 g
Type de clavier Mécanique
Modèle D31P30BR
Résolution 1:3000
Temps de stabilisation En 2 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance de paillasse économique Defender™ 3000
Modes de pesée kg, lb, g, oz, lb:oz
Poids (métrique) 12 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur 9 VCC, 0,5 A
Tension 9 V