Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33 (UE), certifiée
Balances compactes pour applications industrielles simples
Marque: OHAUS™ 30685263
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 9.43900kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
- Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
- En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
- Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
- L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
- Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
- Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
Spécification
100 heures avec batterie rechargeable | |
RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet | |
30 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW30B1R1EU | |
Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation. | |
12,1 kg |
Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse) | |
Indicateur en acier inox, plateforme en acier inox 304, cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore | |
10 g | |
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation | |
489 x 305 x 569 mm |