Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33
Code produit. 17512136 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modèle:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Précision affichage:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensions (L x l x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17512136
Marque: OHAUS™ 30684757
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour applications industrielles de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable ; 360 heures avec batteries jetables
Type de batterie 6 batteries C (LR14) (non incluses) ; adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (non incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Indicateur en plastique ABS, plateforme en acier inox 304 avec cadre tubulaire en acier revêtu de poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 30 kg
Type d’affichage Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore
Dimensions (L x l) de la plateforme 355 x 305 mm
Précision affichage 5 g
Modèle D33P30B1R5
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 646 x 305 x 130 mm
Poids (métrique) 10,2 kg