Learn More
Ohaus™ Defendertrade; 3000 Hybrid
OHAUStrade; Defendertrade; 3000 Hybrid est idéal pour les applications de pesée générale et de comptage simple. Doté d’une conception simple mais robuste en acier inox et d’un indicateur en acier inox NEMA 4X / IP66 avec touches tactiles, écran LCD rétroéclairé et batterie rechargeable intégrée.
Marque:  Ohaus™ 83997633
Code produit. 15374224
Description
Description
ulliL’indicateur en acier inox IP66 est conçu pour supporter des éléments industriels difficiles./liliLa batterie rechargeable 58 heures fonctionne en continu pour les opérations étalées sur plusieurs jours/liliCette balance industrielle robuste est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’une colonne en acier inoxydable et d’un support indicateur, d’un cadre tubulaire peint et d’une cellule de charge IP67 en aluminium./liliL’affichage facile à lire et le mode de comptage de base permettent un fonctionnement simple pour les applications industrielles quotidiennes basiques/liliOffert avec les homologations de type OIML / EC./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67
LCD rétroéclairé
D32XW150BX-EU
-10°C à +40°C
740 x 500 x 920 mm
Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus)
150,00 kg
20 g
IP65, NEMA 4X
Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once
28 kg
Nom du produit
Ohaus™ Defendertrade; 3000 Hybrid > Modèle : D32XW150BX-EU