Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Defender™ 2000-D24P
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
150 g
300 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliConception industrielle robuste pouvant résister aux contraintes de la pesée industrielle/liliL’affichage LED rouge facile à lire peut être visible dans de conditions de faible éclairage/liliLes capacités d’alimentation polyvalentes offrent un fonctionnement illimité/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 80 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | RS232 (disponible en tant qu’accessoire) |
| Structure | Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65 |
| Capacité | 300 g |
| Type d’affichage | LED rouge |
| Précision affichage | 50,000000 g |
| Comprend | Adaptateur secteur (inclus), batterie rechargeable (incluse) |
| Matériau | Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65 |
| Modèle | D24PE300FX |
| Dimensions (L x l) | 712,00 x 500,00 mm |
| Afficher plus |