Learn More
Tocris Bioscience™ Defactinib
Potent and selective FAK and Pyk2 inhibitor
188.98€
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-4-[[4-[[[3-[methyl(methylsulfonyl)amino]-2-pyrazinyl]methyl]amino]-5-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide
CAS 1073154-85-4
Cible Focal Adhesion Kinase Inhibitors
Formule moléculaire C20H21F3N8O3S
Pureté 0.98
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18718656
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
7305/5
5 mg
188.98€
5mg
Description
Description
Defactinib is a potent and selective focal adhesion kinase (FAK) and proline rich tyrosine kinase 2 (Pyk2) inhibitor (IC50 = 0.6 nM at both). The compound shows >100-fold selectivity for FAK and Pyk2 over other kinases. Defactinib inhibits FAK phosphorylation in vivo (EC50 = 26 nM), and inhibits tumor growth. Defactinib also decreases the viability of thyroid cancer cells, showing greater selectivity for TT and K1 cells compared to FAK Inhibitor 14 (Cat. No. 3414) (IC50 values are 1.98 μM and 10.34 μM, respectively). Defactinib suppresses colony growth of Pnf cells when combined with Selumetinib (Cat. No. 6815).
Spécification
Spécification
N-Methyl-4-[[4-[[[3-[methyl(methylsulfonyl)amino]-2-pyrazinyl]methyl]amino]-5-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide
Focal Adhesion Kinase Inhibitors
0.98
1073154-85-4
C20H21F3N8O3S
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C