Learn More
DEET-(diéthyl-d10), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15951051
DEET-(diéthyl-d10), Honeywell Fluka™
Code produit. 15951051 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
10 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15951051
Marque: Honeywell Fluka R104010MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1215576-01-4
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 10 mg
Densité 1 g/cm3
Formule moléculaire C12D10H7NO
Numéro MDL MFCD28118921
À utiliser avec (application) ACARICIDES ET INSECTICIDES
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 110°C
Poids moléculaire (g/mol) 201.33
Qualité Étalon analytique
Nom du produit
DEET-(diéthyl-d10), Honeywell Fluka™ >