Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants Deerfit Lux
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gants en cuir suède noir.
- Préhension améliorée par le suède à grain tamponné.
- Entièrement revêtu de Thinsulate™ pour une protection contre le froid.
- Aéré, flexible, ultra léger, n’absorbe pas l’humidité.
- Poignet élastique pour un support et un échange thermique réduit.
- La couleur noire rend le gant plus étanche aux saletés.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPI de catégorie CE 1, numéro de certificat CE : Auto-certification, attestation CE : Attestation CE |
| Classification | Dextérité : 4 |
| Style de coupe | Gunn |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Daim tamponné |
| Matériau | Cuir, Thinsulate™ |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 9 |
| À utiliser avec (application) | Industries de défense, d’énergie, d’électricité, de défense intérieure, de logistique, de service, de télécommunications, de transport et de services publics |
| Comprend | Barrette élastique |
| Afficher plus |