Learn More
Eppendorf™ Rotor pour plaques DeepWell pour centrifugeuse de paillasse A-2-DWP
Utilisez ce rotor avec la centrifugeuse de paillasse Eppendorf™ modèle A-2-DWP. Le rotor pour plaques DeepWell Eppendorf™ pour centrifugeuse de paillasse A-2-DWP inclut deux godets pour plaques DeepWell.
Marque: Eppendorf™ 5804740009
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 3.70800kg
Description
- À utiliser avec : la centrifugeuse de paillasse A-2-DWP
Spécification
Rotor à plaques DeepWell | |
4 000 tr/min | |
2 seaux |
2 250 x g | |
A-2-DWP |