Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide à huile VLP120
La pompe à vide à huile Thermo Scientific VLP120 est destinée à fonctionner avec tous les concentrateurs SpeedVac et les sécheurs de gel pour une récupération optimale de soluté.
Marque:  Thermo Scientific™ VLP285-230
Code produit. 10145182
  • 6311.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La pompe à vide à huile Thermo Scientific VLP120 est destinée à fonctionner avec tous les concentrateurs SpeedVac et les sécheurs de gel pour une récupération optimale de soluté.
Caractéristiques :
  • Le contrôle du ballast à gaz à trois positions optimise les performances de la pompe pour s’adapter à toutes les applications
  • Le grand regard latéral permet de vérifier facilement les niveaux d’huile appropriés en un coup d’œil
Toutes les pompes à huile rotatives à palettes sont fournies en série avec :
  • Mode silencieux (éliminateur de brouillard d’huile OME190)
  • Deux filtres à huile (MF190)
  • Kit de vidange rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
VLP285 ; 230 V, 50 Hz
283 l/min (à 60 Hz) ; 237 l/min (à 50 Hz)
1 L
12,7 OD
160 mm
260 mm
470 mm
26 kg
230 V
Pompe à huile, à vide poussé
Concentrateur sous vide
1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar
6 in
11 in
19 in
58 lb
230 V/50 Hz
50 Hz