Learn More
Corning™ Plaque à puits profonds non stérile pour le stockage et la collecte
Code produit. 16872250 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Carré
Rond
Volume total (métrique) du puits:
1 mL
2 mL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 16872250
Marque: Corning™ 3947
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les plaques à puits profonds et de dosage sont utilisées pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
  • En PP
  • Offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Peut supporter des températures jusqu’à -80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couvercle Sans couvercle
Couleur transparent
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 2 mL
Type de puits Carré
Couleur du puits Translucide