Learn More
Buerkle™ Bol de laboratoire profond en métal
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
10 L
12 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation ou le stockage des outils de laboratoire
- Robuste et hygiénique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 200 x 100 mm |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Métal |
| Longueur (impériale) | 15,7 in |
| Hauteur (impériale) | 3,9 in |
| Poids (métrique) | 7,9 in |
| Largeur (impériale) | 200 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |