Learn More
Metro™ Chariots utilitaires à larges rebords
Utiles pour une grande variété de tâches de transport et de stockage temporaire. Les chariots utilitaires à larges rebords Metro™ sont dotés de larges rebords qui empêchent les articles de glisser hors du chariot.
Marque: Metro™ BC26362DBL
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Facilité de nettoyage ultime : les surfaces lisses sont conçues pour résister à la coloration et pour être essuyées facilement
- Étagères résistantes à la corrosion : l’étagère tout-polymère ne se corrode jamais
- Rétention des déversements : les étagères présentent un bord de 70 mm de profondeur pour contenir des produits ou les déversements
- Disponible en quatre couleurs : gris, bleu, noir ou avec protection Microban™ bleu ardoise
- La conception esthétique permet une utilisation dans une grande variété d’applications
- Construction robuste : chaque étagère peut supporter jusqu’à 68 kg ; chaque unité peut supporter jusqu’à 181 kg
- Facile à régler : l’étagère centrale en option s’ajuste par incréments de 25 mm
- Poignée ergonomique, conçue pour une utilisation facile
- Assemblage facile et sans outil
- Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
- La protection Microban empêche le développement des bactéries, des moisissures, les levures et les champignons qui provoquent des odeurs, des colorations et une dégradation des produits
- Les étagères sont fabriquées en PE moulé par injection avec des montants chromés
- Les chariots disposent de quatre roulettes pivotantes / à tiges thermoplastiques, résistantes aux marques de 102 mm de diamètre
Spécification
Chariot de laboratoire / utilitaire | |
NSF | |
984 x 685 x 1041 mm | |
2 |
68 kg | |
Noir | |
4 |