Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques à forme profonde en PVC
Les plateaux photographiques à forme profonde en PVC Buerkle™ permettent de verser facilement du liquide depuis les bords.
Marque: Buerkle™ 4206-2030
60.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à la température de 30° C à 60° C maximum
Spécification
430 x 530 x 105 mm | |
Rouge | |
310 mm (base intérieure), 430 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
Fond rainuré | |
Rectangulaires |
Bac photographique | |
105 mm | |
PVC | |
410 mm (base intérieure), 530 mm (base extérieure) | |
4,13 in |