Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques à forme profonde en PVC
Les plateaux photographiques à forme profonde en PVC Buerkle™ permettent de verser facilement du liquide depuis les bords.
Marque:  Buerkle™ 4206-3050
148.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10170542
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • PVC
  • Parois épaisses, incassables
  • Largement résistant aux acides et aux alcalis
  • Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
  • Résistance à la température de 30° C à 60° C maximum
Spécification
Spécification
630 x 730 x 110 mm
Noir
510 mm (base intérieure), 630 mm (base extérieure)
Bac photographique
Fond rainuré
Rectangulaires
Bac photographique
110 mm
PVC
610 mm (base intérieure), 730 mm (base extérieure)
4,33 in